Learn More
Thermo Scientific™ Paquete de inicio de protección de alimentos Qubit™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Cuantifique de forma rápida y exacta el ADN extraído mediante el uso del altamente sensible Qubit™ Thermo Scientific™. El paquete de inicio de protección alimentaria Qubit está diseñado para ser utilizado en el flujo de trabajo de autenticidad de los alimentos con NGS Thermo Scientific™.
El flujo de trabajo de autenticidad de los alimentos con NGS Thermo Scientific le permite identificar las especies de carnes, pescados o vegetales presentes incluso en los tipos de muestras más exigentes. De esta forma podrá proteger su negocio del fraude alimentario.
El paquete de inicio de protección alimentaria Qubit ofrece todo lo que necesita para 500 pruebas: un fluorímetro Qubit 4, tubos de ensayo Qubit y el kit de ensayo BR de ADN bicatenario Qubit.
La identificación de las especies presentes en muestras de alimentos y piensos es un paso fundamental para la prueba de autenticidad, la verificación de origen, la trazabilidad de las materias primas y el control de calidad de los procesos de limpieza y de la manipulación de alimentos en las líneas de producción.
El paquete de inicio de protección alimentaria Qubit está diseñado para medir la cantidad de ADN de forma rápida y específica. El fluorímetro Qubit y el kit de ensayo BR de ADN bicatenario Qubit funcionan juntos para cuantificar con exactitud el ADN bicatenario (ADNbc) que se extrae de la muestra y diluir el ADN al volumen necesario para realizar las pruebas.
Rápido y preciso
- Cuantifica el ADN de forma rápida y altamente precisa en menos de tres segundos por muestra
- Almacena el resultado de hasta 1000 muestras
Fácil de usar
- Fácil desplazamiento por el flujo de trabajo gracias a la pantalla táctil a color de 5,7 pulg de última generación
- La pantalla gráfica indica cuándo las muestras se encuentran en el intervalo ampliado o fuera de este, mientras que la calculadora interna de reactivos genera rápidamente instrucciones de preparación para la solución de trabajo Qubit
- Ahorra espacio en la sobremesa: el fluorímetro Qubit 4 diseñado cuidadosamente ocupa nada más que una pequeña porción de espacio en la mesa.
- Exporta datos a una unidad USB o directamente al ordenador mediante un cable USB
Flexible
- Le brinda la posibilidad de personalizar el fluorímetro Qubit con los ensayos que se realizan con más frecuencia, añadir nuevos ensayos o incluso crear ensayos propios con la herramienta web y el software MyQubit
- Le permite elegir el idioma; incluye inglés, francés, español, italiano, alemán, chino simplificado y japonés
Mediciones de una sola muestra < br /> Este fluorímetro fácil de utilizar y se combina con procedimientos de ensayo rápidos y sencillos, ya que emplea un sencillo formato de mezcla y lectura. El instrumento realiza automáticamente los cálculos y ajustes.
El paquete de inicio incluye lo siguiente:
- Un fluorímetro Qubit 4
- Tubos de ensayo Qubit (conjunto de 500)
- Kit de ensayo BR de ADN bicatenario Qubit, 500 ensayos
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Paquete de inicio de protección de alimentos Qubit |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Tipo de producto | Paquete de inicio de protección alimentaria |
| Cantidad | 1 Kit |