Learn More
Invitrogen™ Qubit and Quant-it Assay Kit Standards
Código de producto. 15982324
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 set
2 x 5 mL
5 cada una
5 mL
Tipo de producto:
Estándares de BR 1X ADNbc Lambda Qubit
Patrones de IQ de ARN Qubit
Patrón Lambda de ensayo de HS de ADNbc 1X
Patrón de XR de ARN Qubit
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
15982324 5 cada una Patrón de XR de ARN Qubit cada uno
15880210 5 mL Patrón Lambda de ensayo de HS de ADNbc 1X cada uno
15948140 1 set Patrones de IQ de ARN Qubit 1 set
15958140 5 cada una Patrón de XR de ARN Qubit paquete de 5
17129625 2 x 5 mL Estándares de BR 1X ADNbc Lambda Qubit paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15982324 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor Q33236
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Consiga una cuantificación precisa de muestras de ADNbc o ARN con patrones de ácido nucleico Qubit independientes.
Consiga una cuantificación precisa de muestras de ADNbc o ARN con patrones de ácido nucleico Qubit independientes. Los patrones Qubit se pueden utilizar junto con diferentes kits de ensayo de cuantificación de ácidos nucleicos Qubit o Quant-iT, y ofrecen versiones independientes del kit estándar para realizar ensayos adicionales.
Patrón Lambda de ensayo de HS de ADNbc Qubit 1X y patrones de BR de ADNbc Qubit 1X
El patrón Lambda de ensayo de HS De ADNbc Qubit 1X se puede utilizar con los kits de ensayo de HS de ADNbc Qubit 1X o los kits de ensayo de HS de ADNbc Qubit. Los patrones de BR (rango amplio) de ADNbc Qubit 1X se pueden utilizar con los kits de ensayo de BR de ADNbc Qubit 1X o los kits de ensayo de BR de ADNbc Qubit.
Estándar de ARN de ensayo Qubit RNA XR
El estándar Qubit RNA XR se puede utilizar con el kit de ensayo Qubit RNA XR o el kit de ensayo Quant-iT RNA XR. Se suministra con la misma concentración que el estándar de ARN de mayor concentración en el kit de ensayo Quant-iT RNA XR y se puede diluir en la serie estándar. Este estándar no puede usarse como sustituto del estándar grande y/o estructurado en el ensayo de IQ de ARN Qubit.
Patrones de ensayo IQ de ARN Qubit
Los patrones de ensayo IQ de ARN Qubit están diseñados para su uso con el kit de ensayo IQ de ARN Qubit. Se suministran cantidades suficientes del patrón de ARN pequeño y grande y/o estructurado para generar una curva patrón de IQ para hasta 500 muestras. Los patrones IQ de ARN están diseñados para medir la degradación del ARN y no son intercambiables con los estándares de otros ensayos de cuantificación de ARN, incluidos los kits de ensayo de XR, BR o HS de ARN Qubit.
Nota: Utilice tubos finos transparentes de PCR de 0,5 ml (n.º de referencia de cat. Q32856) para el fluorímetro Qubit 4 y 8 tiras de tubos de 200 µl (n.º referencia Q33252) para el fluorímetro Qubit Flex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Qubit™ XR Assay – RNA Standard, 5 x 220 μL at 8 μg/μL in citrate buffer
Store at ≤-70°C
Concentración 8000 ng/μl
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas de fluorescencia o fluorímetro Qubit
Línea de productos Qubit
Tipo de producto Patrón de XR de ARN Qubit
Cantidad 5 cada una
Condiciones de envío Hielo seco
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.