Learn More
Invitrogen™ Qubit and Quant-it Assay Kit Standards
Descripción
Consiga una cuantificación precisa de muestras de ADNbc o ARN con patrones de ácido nucleico Qubit independientes. Los patrones Qubit se pueden utilizar junto con diferentes kits de ensayo de cuantificación de ácidos nucleicos Qubit o Quant-iT, y ofrecen versiones independientes del kit estándar para realizar ensayos adicionales.
El patrón Lambda de ensayo de HS De ADNbc Qubit 1X se puede utilizar con los kits de ensayo de HS de ADNbc Qubit 1X o los kits de ensayo de HS de ADNbc Qubit. Los patrones de BR (rango amplio) de ADNbc Qubit 1X se pueden utilizar con los kits de ensayo de BR de ADNbc Qubit 1X o los kits de ensayo de BR de ADNbc Qubit.
Estándar de ARN de ensayo Qubit RNA XR
El estándar Qubit RNA XR se puede utilizar con el kit de ensayo Qubit RNA XR o el kit de ensayo Quant-iT RNA XR. Se suministra con la misma concentración que el estándar de ARN de mayor concentración en el kit de ensayo Quant-iT RNA XR y se puede diluir en la serie estándar. Este estándar no puede usarse como sustituto del estándar grande y/o estructurado en el ensayo de IQ de ARN Qubit.
Patrones de ensayo IQ de ARN Qubit
Los patrones de ensayo IQ de ARN Qubit están diseñados para su uso con el kit de ensayo IQ de ARN Qubit. Se suministran cantidades suficientes del patrón de ARN pequeño y grande y/o estructurado para generar una curva patrón de IQ para hasta 500 muestras. Los patrones IQ de ARN están diseñados para medir la degradación del ARN y no son intercambiables con los estándares de otros ensayos de cuantificación de ARN, incluidos los kits de ensayo de XR, BR o HS de ARN Qubit.
Nota: Utilice tubos finos transparentes de PCR de 0,5 ml (n.º de referencia de cat. Q32856) para el fluorímetro Qubit 4 y 8 tiras de tubos de 200 µl (n.º referencia Q33252) para el fluorímetro Qubit Flex.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Qubit™ XR Assay – RNA Standard, 5 x 220 μL at 8 μg/μL in citrate buffer Store at ≤-70°C |
| Concentración | 8000 ng/μl |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas de fluorescencia o fluorímetro Qubit |
| Línea de productos | Qubit |
| Tipo de producto | Patrón de XR de ARN Qubit |
| Cantidad | 5 cada una |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.