Learn More
Invitrogen™ Qubit and Quant-it Assay Kit Standards
Click to view available options
Cantidad:
1 set
2 x 5 mL
5 cada una
5 mL
Tipo de producto:
Estándares de BR 1X ADNbc Lambda Qubit
Patrones de IQ de ARN Qubit
Patrón Lambda de ensayo de HS de ADNbc 1X
Patrón de XR de ARN Qubit
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
Descripción
Consiga una cuantificación precisa de muestras de ADNbc o ARN con patrones de ácido nucleico Qubit independientes. Los patrones Qubit se pueden utilizar junto con diferentes kits de ensayo de cuantificación de ácidos nucleicos Qubit o Quant-iT, y ofrecen versiones independientes del kit estándar para realizar ensayos adicionales.
Patrón Lambda de ensayo de HS de ADNbc Qubit 1X y patrones de BR de ADNbc Qubit 1X
El patrón Lambda de ensayo de HS De ADNbc Qubit 1X se puede utilizar con los kits de ensayo de HS de ADNbc Qubit 1X o los kits de ensayo de HS de ADNbc Qubit. Los patrones de BR (rango amplio) de ADNbc Qubit 1X se pueden utilizar con los kits de ensayo de BR de ADNbc Qubit 1X o los kits de ensayo de BR de ADNbc Qubit.
Estándar de ARN de ensayo Qubit RNA XR
El estándar Qubit RNA XR se puede utilizar con el kit de ensayo Qubit RNA XR o el kit de ensayo Quant-iT RNA XR. Se suministra con la misma concentración que el estándar de ARN de mayor concentración en el kit de ensayo Quant-iT RNA XR y se puede diluir en la serie estándar. Este estándar no puede usarse como sustituto del estándar grande y/o estructurado en el ensayo de IQ de ARN Qubit.
Patrones de ensayo IQ de ARN Qubit
Los patrones de ensayo IQ de ARN Qubit están diseñados para su uso con el kit de ensayo IQ de ARN Qubit. Se suministran cantidades suficientes del patrón de ARN pequeño y grande y/o estructurado para generar una curva patrón de IQ para hasta 500 muestras. Los patrones IQ de ARN están diseñados para medir la degradación del ARN y no son intercambiables con los estándares de otros ensayos de cuantificación de ARN, incluidos los kits de ensayo de XR, BR o HS de ARN Qubit.
Nota: Utilice tubos finos transparentes de PCR de 0,5 ml (n.º de referencia de cat. Q32856) para el fluorímetro Qubit 4 y 8 tiras de tubos de 200 µl (n.º referencia Q33252) para el fluorímetro Qubit Flex.
El patrón Lambda de ensayo de HS De ADNbc Qubit 1X se puede utilizar con los kits de ensayo de HS de ADNbc Qubit 1X o los kits de ensayo de HS de ADNbc Qubit. Los patrones de BR (rango amplio) de ADNbc Qubit 1X se pueden utilizar con los kits de ensayo de BR de ADNbc Qubit 1X o los kits de ensayo de BR de ADNbc Qubit.
Estándar de ARN de ensayo Qubit RNA XR
El estándar Qubit RNA XR se puede utilizar con el kit de ensayo Qubit RNA XR o el kit de ensayo Quant-iT RNA XR. Se suministra con la misma concentración que el estándar de ARN de mayor concentración en el kit de ensayo Quant-iT RNA XR y se puede diluir en la serie estándar. Este estándar no puede usarse como sustituto del estándar grande y/o estructurado en el ensayo de IQ de ARN Qubit.
Patrones de ensayo IQ de ARN Qubit
Los patrones de ensayo IQ de ARN Qubit están diseñados para su uso con el kit de ensayo IQ de ARN Qubit. Se suministran cantidades suficientes del patrón de ARN pequeño y grande y/o estructurado para generar una curva patrón de IQ para hasta 500 muestras. Los patrones IQ de ARN están diseñados para medir la degradación del ARN y no son intercambiables con los estándares de otros ensayos de cuantificación de ARN, incluidos los kits de ensayo de XR, BR o HS de ARN Qubit.
Nota: Utilice tubos finos transparentes de PCR de 0,5 ml (n.º de referencia de cat. Q32856) para el fluorímetro Qubit 4 y 8 tiras de tubos de 200 µl (n.º referencia Q33252) para el fluorímetro Qubit Flex.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Qubit™ RNA IQ Assay – Small RNA Standard, 2 x 1.5 mL at 100 ng/μL in 1 mM citrate buffer Qubit™ RNA IQ Assay – Large RNA Standard, 10 x 300 μL at 100 ng/μL in 1 mM citrate buffer Store at ≤-70°C |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de ARN |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorómetro Qubit 4, fluorómetro Qubit Flex |
| Línea de productos | Qubit |
| Tipo de producto | Patrones de IQ de ARN Qubit |
| Cantidad | 1 set |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.