Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo HS de ADNbc 1X Qubit™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7235451
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ensayos
500 ensayos
ensayo:
ADNbc 1X, amplio rango
ADNds 1X, alta sensibilidad
Intervalo de cuantificación:
0,1-120 ng
De 4 a 4000 ng
Tamaño de la unidad:
67 g
cada uno
paquete de 500
Código de producto. Cantidad ensayo Intervalo de cuantificación unitSize
15850210 100 ensayos ADNds 1X, alta sensibilidad 0,1-120 ng cada uno
15860210 500 ensayos ADNds 1X, alta sensibilidad 0,1-120 ng cada uno
17104589 500 ensayos ADNbc 1X, amplio rango De 4 a 4000 ng paquete de 500
17194104 100 ensayos ADNbc 1X, amplio rango De 4 a 4000 ng 67 g
4 options
Código de producto. 15850210
Marca: Invitrogen™ Q33230
Los kits de ensayo de BR y HS de ARNbc Qubit 1X, altamente selectivos para ADNbc sobre ARN, ofrecen formulaciones fáciles de usar para la cuantificación exacta de ADNbc en formatos de ensayo 100 y 500. Los patrones Lambda proporcionan material suficiente para un máximo de 500 muestras.
Disfrute de una cuantificación exacta y precisa del ADNbc con kits de ensayo 1X Qubit ADNbc HS (alta sensibilidad) y 1X Qubit ADNbc BR (gama amplia). La formulación 1X proporciona una solución de trabajo lista para su uso que permite la cuantificación sencilla de muestras de ADNbc en fluorímetros Qubit. Estos ensayos son altamente selectivos para ADNbc sobre ADNmc, ARN, proteínas y nucleótidos libres. Los contaminantes, como sales, disolventes o detergentes, se toleran bien.
Los kits de ensayo de ADNbc 1X Qubit de ensayo BR, diseñados para su uso con fluorímetros Qubit, son altamente selectivos para ADN bicatenario (ADNc) sobre ADN monocatenario (ADNc), ARN, proteínas y nucleótidos libres. Todos los kits proporcionan una solución de trabajo y patrones de ADN listos para su uso. Para realizar el ensayo, basta con diluir la muestra (cualquier volumen de 1 a 20 µl es aceptable) en la solución de trabajo 1X proporcionada y, a continuación, leer la concentración con un fluorímetro Qubit.
Kit de ensayo Qubit 1X dsDNA HS
El kit de ensayo Qubit dsDNA HS (alta sensibilidad), cuando se utiliza con el fluorímetro Qubit, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ADN sensibles. Según el volumen de la muestra, el kit de ensayo está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ADN de 5 pg/µl a 120 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 0,1 a 120 ng.
Kit de ensayo de ADNbc Qubit 1X BR
El kit de ensayo de ADNbc Qubit BR (gama amplia), diseñado para su uso con fluorímetros Qubit 4 o Qubit Flex, proporciona un método preciso y selectivo para la cuantificación de muestras de ADN. Según el volumen de la muestra, el kit de ensayo está diseñado para ser exacto para concentraciones iniciales de muestras de ADN de 0,2 a 4000 ng/µl, lo que proporciona un intervalo de detección de 4 a 4000 ng.
Notas
• El Qubit 1X dsDNA HS se puede utilizar con los fluorímetros Qubit 2, Qubit 3, Qubit 4 y Qubit Flex
• Qubit 1X dsDNA BR se ha diseñado para su uso con los fluorímetros Qubit 4 y Qubit Flex
• Utilice tubos para PCR de pared fina, transparentes y de 0,5 ml (n.º de cat. Q32856) para el fluorímetro Qubit 4 y tiras de 8 tubos de 200 μl (n.º de referencia Q33252) para el fluorímetro Qubit Flex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ensayo ADNds 1X, alta sensibilidad
Para utilizar con (equipo) Fluorómetros Qubit 2.0, 3, 4 y Flex
Características ecológicas Menos recursos utilizados, menos residuos
N.º de reacciones 100 reacciones
Intervalo de cuantificación 0,1-120 ng
Línea de productos Qubit
Cantidad 100 ensayos
Condiciones de envío Hielo húmedo