Learn More
Bel-Art™ Quaver™ and Quaverette™ Vibrating Spatulas
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Espátula con vibración Quaver™
Espátula de microhoja de cuchilla con vibración Quaverette™
Material de la hoja:
Acero inoxidable
Acero inoxidable con revestimiento FEP Teflón™ Fluo-Kem™
Forma:
En forma de V estrecha
Plano con extremo curvado
Longitud (imperial):
7 in
8,25 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Al girar la ruedecilla dentada, la espátula vibra; de este modo, el usuario controla la transferencia de la espátula al platillo de pesaje.
- Añada materiales valiosos con precisión cuando sea necesario
- La espátula Quaver™ incluye una hoja de cuchilla plana con extremo curvado
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Forma | Plano con extremo curvado |
| Tipo de producto | Espátula con vibración Quaver™ |
| Para utilizar con (equipo) | Platillo o navecilla de pesaje o contenedor |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfiere de forma exacta pequeñas cantidades de material; proporciona un control preciso de la transferencia de la muestra desde la hoja y hasta el platillo o navecilla de pesaje |
| Longitud (imperial) | 7 in |
| Material de la hoja | Acero inoxidable |
| Incluye | Ruedecilla dentada con extremo angular |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 18 cm |