Learn More
Bel-Art™ Quaver™ and Quaverette™ Vibrating Spatulas
Código de producto. 11362204 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Espátula con vibración Quaver™
Espátula de microhoja de cuchilla con vibración Quaverette™
Material de la hoja:
Acero inoxidable
Acero inoxidable con revestimiento FEP Teflón™ Fluo-Kem™
Forma:
En forma de V estrecha
Plano con extremo curvado
Longitud (imperial):
7 in
8,25 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Material de la hoja Forma Longitud (imperial) unitSize
11362204 Espátula de microhoja de cuchilla con vibración Quaverette™ Acero inoxidable En forma de V estrecha 8,25 in cada uno
12388109 Espátula con vibración Quaver™ Acero inoxidable Plano con extremo curvado 7 in cada uno
11307184 Espátula con vibración Quaver™ Acero inoxidable con revestimiento FEP Teflón™ Fluo-Kem™ Plano con extremo curvado 7 in 1 PCS
11317184 Espátula de microhoja de cuchilla con vibración Quaverette™ Acero inoxidable con revestimiento FEP Teflón™ Fluo-Kem™ En forma de V estrecha 8,25 in cada uno
4 options
Código de producto. 11362204
Marca: Bel-Art™ H367180000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transfiere con exactitud pequeñas cantidades de material
  • Al girar la ruedecilla dentada, la espátula vibra; de este modo, el usuario controla la transferencia de la espátula al platillo de pesaje.
  • Añada materiales valiosos con precisión cuando sea necesario
  • La espátula Quaverette tiene una hoja de cuchilla en forma de V estrecha para cantidades y recipientes aún más pequeños
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Forma En forma de V estrecha
Tipo de producto Espátula de microhoja de cuchilla con vibración Quaverette™
Para utilizar con (equipo) Platillo o navecilla de pesaje o contenedor
Para utilizar con (aplicación) Transfiere de forma exacta pequeñas cantidades de material; proporciona un control preciso de la transferencia de la muestra desde la hoja y hasta el platillo o navecilla de pesaje; recupera muestras pequeñas de recipientes pequeños y esquinas difíciles
Longitud (imperial) 8,25 in
Material de la hoja Acero inoxidable
Incluye Ruedecilla dentada
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 20,95 cm