Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tubos de cuarzo
Código de producto. p-6684059
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,25 pulg, 6,35 mm
0,472 in, 12 mm
0,5 in, 12,7 mm
0,748 in, 19 mm
0,984 in, 25 mm
Longitud global (métrico):
30,4 cm
122 cm
Tamaño de la unidad:
120 cm
30 cm
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
15411797 0,472 in, 12 mm 122 cm 120 cm
15451797 0,984 in, 25 mm 122 cm 120 cm
15429189 0,25 pulg, 6,35 mm 30,4 cm 30 cm
15439189 0,25 pulg, 6,35 mm 122 cm 120 cm
15459189 0,5 in, 12,7 mm 30,4 cm 120 cm
15479189 0,748 in, 19 mm 122 cm 120 cm
6 options
Código de producto. 15411797
Marca: Thermo Scientific Chemicals 042272.VB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Material Cuarzo fundido
Diámetro exterior (imperial) 0,472 in, 12 mm
Longitud global (métrico) 122 cm
Tipo de producto Tubos de cuarzo fundido