Learn More
Hellma™ Macroceldas de absorción de cuarzo Suprasil
Código de producto. 15198444
Click to view available options
Capacidad (métrico):
26 μl
35.000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15198444
Marca: Hellma™ 100240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Especificaciones
Tipo Macroceldas de absorción
Capacidad (métrico) 26 μl
Material Cuarzo Suprasil
Anchura (métrico) interior 9,5mm
Cantidad 1 unidad
Trayectoria óptica 2 mm
Altura (métrico) 45mm
Anchura (métrico) 12,5mm