Learn More
Hellma™ Macroceldas de absorción de cuarzo Suprasil
Click to view available options
Capacidad (métrico):
26 μl
35.000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Macroceldas de absorción |
| Capacidad (métrico) | 35.000 μl |
| Material | Cuarzo Suprasil |
| Anchura (métrico) interior | 9,5mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Trayectoria óptica | 100 mm |
| Altura (métrico) | 45mm |
| Anchura (métrico) | 12,5mm |