Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil Ultramicro Cell
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Ultra-micro Cell |
| Capacidad (métrico) | 45 μl |
| Material | Quartz Suprasil |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Anchura (métrico) | 12.5 mm |