Learn More
Hellma™ Ultra microceldas de absorción de cuarzo Suprasil
Código de producto. p-8009480
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,7 a 5 μl
300 μL
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10648972 0,7 a 5 μl cada uno
11756214 300 μL 2 PCS
2 options
Código de producto. 10648972
Marca: Hellma™ 1052011540
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Ultra microcelda de absorción
Capacidad (métrico) 0,7 a 5 μl
Material Cuarzo Suprasil
Cantidad 1 unidad
Trayectoria óptica 10 mm
Altura (métrico) 45mm
Para utilizar con (equipo) Fotómetros y espectrofotómetros
Anchura (métrico) 12,5mm