Learn More
Hellma™ Ultra microceldas de absorción de cuarzo Suprasil
Código de producto. 11756214
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,7 a 5 μl
300 μL
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11756214 300 μL 2 PCS
10648972 0,7 a 5 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11756214 Proveedor Hellma™ N.º de proveedor 1052001540
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo Ultra microcelda de absorción
Capacidad (métrico) 300 μL
Material Quartz Suprasil
Anchura (métrico) interior 2mm
Cantidad 2/paq.
Trayectoria óptica 10 mm
Altura (métrico) 25 mm
Anchura (métrico) 12.5 mm