Learn More
Hellma™ Cubetas de celda semi-micro de cuarzo Suprasil™
Código de producto. p-8007150
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
45mm
46mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10518881 46mm cada uno
11786284 45mm paquete de 2
10739491 45mm cada uno
3 options
Código de producto. 10518881
Marca: Hellma™ 114F1040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para sostener muestras para experimentos de espectroscopia y análisis ópticos. Las cubetas de semimicroceldas de cuarzo Hellma™ Suprasil™ están fabricadas con cuarzo, que es muy resistente desde el punto de vista químico y mantiene su forma, incluso a altas temperaturas de hasta aproximadamente 1000 °C.
  • Transmisión UV alta
  • Baja expansión térmica
Especificaciones
Tipo Semi-micro celda
Capacidad (métrico) 1,4 ml
Material Cuarzo Suprasil
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 4mm
Cantidad 1Pack
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 260 a 2500 nm
Altura (métrico) 46mm
Anchura (métrico) 12,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones de fluorescencia