Learn More
Hellma™ Microceldas de cuarzo Suprasil
Código de producto. 10363981
Change view
Click to view available options
Trayectoria óptica:
5 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Trayectoria óptica unitSize
10363981 50 mm cada uno
10209951 5 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10363981
Marca: Hellma™ 1105040
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Microcelda
Capacidad (métrico) 17,5 ml
Material Cuarzo Suprasil
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 9,5mm
Cantidad 1Each
Trayectoria óptica 50 mm
Wavelength Range De 200 a 2500 nm
Altura (métrico) 46mm
Anchura (métrico) 12,5mm