Learn More
Hellma™ Microceldas de cuarzo Suprasil
Código de producto. 10209951
Change view
Click to view available options
Trayectoria óptica:
5 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Trayectoria óptica unitSize
10209951 5 mm cada uno
10363981 50 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10209951
Marca: Hellma™ 110540
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Microcelda
Capacidad (métrico) 1,75 ml
Material Cuarzo Suprasil
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 9,5mm
Cantidad 1Each
Trayectoria óptica 5 mm
Wavelength Range De 200 a 2500 nm
Altura (métrico) 46mm
Anchura (métrico) 12,5mm