Learn More
Hellma™ Celdas de fluorescencia de cuarzo Suprasil
Código de producto. 13312310
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
40mm
45 mm
49,5mm
56mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
13312310 40mm cada uno
10447641 56mm cada uno
11786234 45 mm paquete de 2
12889822 49,5mm paquete de 2
10761493 49,5mm cada uno
5 options
Código de producto. 13312310
Marca: Hellma™ 2211040
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Celda de fluorescencia
Capacidad (métrico) 3500 μl
Material Cuarzo Suprasil
Anchura (métrico) interior 10mm
Cantidad 1 unidad
Trayectoria óptica 10 x 10 mm
Altura (métrico) 40mm
Anchura (métrico) 12,5mm