Learn More
Hellma™ Celdas de fluorescencia de cuarzo Suprasil
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Celda de fluorescencia |
| Capacidad (métrico) | 1500 μl |
| Material | Cuarzo Suprasil |
| Anchura (métrico) interior | 4mm |
| Cantidad | 2/paq. |
| Trayectoria óptica | 10 x 4 mm |
| Altura (métrico) | 49,5mm |
| Anchura (métrico) | 12,5mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Agitadores magnéticos |