Learn More
Hellma™ Celdas de fluorescencia de cuarzo Suprasil
Código de producto. 10761493
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
40mm
45 mm
49,5mm
56mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
10761493 49,5mm cada uno
10447641 56mm cada uno
11786234 45 mm paquete de 2
12889822 49,5mm paquete de 2
13312310 40mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10761493 Proveedor Hellma™ N.º de proveedor 119004F1040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Tipo Celda de fluorescencia
Capacidad (métrico) 1500 μl
Material Cuarzo Suprasil
Anchura (métrico) interior 4mm
Cantidad 2/paq.
Trayectoria óptica 10 x 4 mm
Altura (métrico) 49,5mm
Anchura (métrico) 12,5mm
Para utilizar con (aplicación) Agitadores magnéticos