Learn More
Hellma™ Celdas desmontables de cuarzo Suprasil
Código de producto. 15900421
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
26 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15900421 26 μl cada uno
1 options
Código de producto. 15900421 Proveedor Hellma™ N.º de proveedor 1060.1040
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Celdas desmontables
Capacidad (métrico) 26 μl
Material Cuarzo Suprasil
Anchura (métrico) interior 9mm
Cantidad 2/paq.
Trayectoria óptica 0,1 ± 0,005 mm
Altura (métrico) 45mm
Anchura (métrico) 12,5mm