Learn More
Hellma™ Celdas desmontables de cuarzo Suprasil
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Celdas desmontables |
| Capacidad (métrico) | 26 μl |
| Material | Cuarzo Suprasil |
| Anchura (métrico) interior | 9mm |
| Cantidad | 2/paq. |
| Trayectoria óptica | 0,1 ± 0,005 mm |
| Altura (métrico) | 45mm |
| Anchura (métrico) | 12,5mm |