Learn More
Hellma™ Microceldas de absorción de cuarzo Suprasil™
Código de producto. 11734726
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11734726 0,4 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 11734726
Marca: Hellma™ 1151040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Gracias a su estabilidad, máxima precisión y fiabilidad cuando se utilizan para mediciones de absorbancia, las cubetas Hellma funcionan excepcionalmente bien en una amplia gama de áreas del laboratorio.
  • Para la ventana se utiliza vidrio de cuarzo de alto rendimiento de la más alta pureza y homogeneidad
  • Transmisión garantizada de al menos un 85 %; de 200 nm a 3500 nm en función del material
  • Paralelismo extremadamente alto de las ventanas con una tolerancia máxima de ± 0,01 mm
  • Excepcional precisión de longitud de trayectoria óptica de hasta 0,003 mm para alta precisión dimensional y resultados de medición reproducibles
  • Superficie plana única de las ventanas ópticas de 0,001 mm
  • Estabilidad de temperatura y resistencia química elevadas debido a la unión térmica de componentes individuales
Especificaciones
Tipo Celda de absorción
Descripción Paredes laterales y base transparentes
Capacidad (métrico) 0,4 ml
Material Cuarzo Suprasil
Anchura (métrico) interior 2mm
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 200 a 2500 nm
Altura (métrico) 40mm
Anchura (métrico) 12,5mm