Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil™ Absorption Cells
Código de producto. 15196325
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15196325
Marca: Hellma™ 1191040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gracias a su estabilidad, máxima precisión y fiabilidad cuando se utilizan para mediciones de absorbancia, las cubetas Hellma funcionan excepcionalmente bien en una amplia gama de áreas del laboratorio.
Especificaciones
Tipo Celda de absorción
Capacidad (métrico) 3,5 mL
Material Quartz Suprasil
Anchura (métrico) interior 9.5mm
Cantidad 1Each
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altura (métrico) 49.5 mm
Anchura (métrico) 12.5 mm
Para utilizar con (aplicación) For Magnetic Stirrer