Learn More
Hellma™ Celdas de absorción de cuarzo Suprasil
Código de producto. 12075550
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3500 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12075550 3500 μl cada uno
1 options
Código de producto. 12075550
Marca: Hellma™ 2201040
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Celda de absorción
Capacidad (métrico) 3500 μl
Material Cuarzo Suprasil
Anchura (métrico) interior 9,5mm
Cantidad 1 unidad
Trayectoria óptica 10 mm
Altura (métrico) 40mm
Anchura (métrico) 12,5mm