Learn More
Skytec™ Quartz Safety Gloves
Código de producto. p-200110046
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
XL
XXL
Tamaño de la unidad:
10 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
30274566 XS 10 pares
30274627 Pequeño 10 pares
30274578 Mediano 10 pares
30274620 Grande 10 pares
30274527 XL 10 pares
30274628 XXL 10 pares
6 options
Código de producto. 30274566
Marca: Skytec™ SKY440
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal for precise operations requiring excellent dexterity and for preventing product contamination. A very supple, stretchable and comfortable mechanical barrier that adapts to every movement.
  • Lightweight with a Breathable PU Palm
  • Abrasion and tear resistant with a secure grip
  • Thin coating facilitates movement
  • Protects from oils and grease
  • Elasticated wrist provides a secure
  • Lint-free
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Abrasion 4,Puncture 2, EN 388:2016 4131X, EN 388:2016 + A1:2018 4131X
Estructura Seamless Knit
Coating Material Polyurethane
Color White
Acabado exterior No Texture
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Nylon
Tipo de producto General Purpose Gloves
Tamaño XS
Longitud (métrico) 260 mm