Learn More
Skytec™ Quartz Safety Gloves
Descripción
- Lightweight with a Breathable PU Palm
- Abrasion and tear resistant with a secure grip
- Thin coating facilitates movement
- Protects from oils and grease
- Elasticated wrist provides a secure
- Lint-free
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Abrasion 4,Puncture 2, EN 388:2016 4131X, EN 388:2016 + A1:2018 4131X |
| Estructura | Seamless Knit |
| Coating Material | Polyurethane |
| Color | White |
| Acabado exterior | No Texture |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Tipo de producto | General Purpose Gloves |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?