Learn More
Hellma™ Microplaca de vidrio de cuarzo
Código de producto. 11720055
Change view
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11720055 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 11720055
Marca: Hellma™ 730009B44
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona una excelente resistencia química, transmisión UV, observación microscópica y estabilidad térmica en el laboratorio.
  • Extremadamente incluso bien base - menos que la longitud de onda de luz
  • Cada pozo es completamente hermético
  • Se puede utilizar hasta 900 &C.
  • Ideal para la reutilización - fuerte y duradera
  • Se puede esterilizar en autoclave y limpiar rápidamente y sin cambios en la superficie
  • Base de vidrio de cuarzo sintético negro
  • Capacidad de 96pocillos
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Negro
Tipo de producto Microplaca
Material Vidrio de Cuarzo, Cuarzo sintético vidrio
Volumen del pocillo (métrico) 300 μl
N.° de pocillos 96
Máx. estabilidad térmica 900 °C
Cantidad Unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 85,5 x 127 x 14,5 mm
Fondo (métrico) 12,5 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 6,6 mm