Learn More
Witeg™ Vasos de precipitados de cuarzo de perfil bajo
Código de producto. 13477587
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
400 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13477587 150 ml cada uno
13407537 10 ml cada uno
13447547 25 ml cada uno
13407557 50 ml cada uno
13477567 100 ml cada uno
13407607 400 ml cada uno
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 13477587
Marque: Witeg™ 8 600 150
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ofrece una excelente transparencia y fiabilidad a altas temperaturas. Los vasos de precipitados de bajo formato de vidrio de cuarzo Witeg™ están disponibles en una amplio abanico de capacidades.
  • Vasos de precipitados de perfil bajo con boquilla
  • Fabricado con vidrio de sílice de cuarzo transparente DIN12332
  • No graduados
  • Rango de volúmenes
  • Alta resistencia a impactos térmicos
  • Buena resistencia química
Spécification
Diámetro exterior (métrico) 55 mm
Capacidad (métrico) 150 ml
Material Vidrio de sílice de cuarzo
Altura (métrico) 80 mm
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Modelo Perfil bajo
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.