Learn More
Hellma™ Celdas de flujo UV lejano de cuarzo
Código de producto. 11716274
Change view
Click to view available options
Trayectoria óptica:
0,1mm
1 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Trayectoria óptica unitSize
11716274 2 mm cada uno
12647201 2 mm cada uno
12343700 2 mm paquete de 2
11774296 0,1mm cada uno
11726254 1 mm paquete de 2
5 options
Código de producto. 11716274
Marca: Hellma™ 170700240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubeta de circulación Cuarzo Suprasil QS
• Trayecto óptico de 0,1 a 10mm
• Volumen de 6,2 l a 1500 l
• Cuba para uso con bomba periestáltica mono y bidireccional
• Cubas con conexiones lisas para tubo int. 3,5mm
• Altura del haz óptico Z = 8,5 o 15mm
• Se adapta en todas las portacubetas estandares
• Trayecto óptico de 0,1 a 10mm.
Especificaciones
Tipo Celda de flujo UV lejano
Material Quartz
Trayectoria óptica 2 mm