Learn More
Thermo Scientific Chemicals Discos de cuarzo
Código de producto. p-6684058
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50,8mm
76,2 mm
Grosor:
1,59mm (0,06 in)
3,18mm (0,13 in)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Grosor unitSize
15436455 50,8mm 1,59mm (0,06 in) cada uno
15446455 50,8mm 3,18mm (0,13 in) cada uno
15456455 76,2 mm 1,59mm (0,06 in) cada uno
15466455 76,2 mm 3,18mm (0,13 in) cada uno
4 options
Código de producto. 15436455
Marca: Thermo Scientific Chemicals 042298.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
Fabricado mediante la fusión de sílice cristalina natural
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Disco de cuarzo
Descripción Formato: Molido y pulido
Diámetro (métrico) 50,8mm
Grosor 1,59mm (0,06 in)