Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cubreobjetos para portaobjetos de cuarzo para microscopio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- Cubreobjetos para usar con portaobjetos de cuarzo para microscopio
Especificaciones
Especificaciones
| Grosor (métrico) | Entre 0,15 y 0,25 mm |
| Descripción | Cubreobjetos para usar con portaobjetos de cuarzo para microscopio |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (L x An) | 25,4 x 25,4 mm |