Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cubreobjetos para portaobjetos de cuarzo para microscopio
Código de producto. 15403895
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
5 unidad
Dimensiones (L x An):
25,4 mm
25,4 x 25,4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Dimensiones (L x An) unitSize
15403895 5 unidad 25,4 mm paquete de 5
15473885 1 unidad 25,4 x 25,4 mm cada uno
15483885 5 unidad 25,4 x 25,4 mm paquete de 5
15493885 1 unidad 25,4 mm cada uno
4 options
Código de producto. 15403895
Marca: Thermo Scientific Chemicals 043211.KJ
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Para su uso con portaobjetos de cuarzo para microscopio fabricados por fusión natural de sílice cristalina
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Cubreobjetos para usar con portaobjetos de cuarzo para microscopio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grosor (métrico) Entre 0,15 y 0,25 mm
Descripción Cubreobjetos para usar con portaobjetos de cuarzo para microscopio
Diámetro (métrico) 25,4mm
Cantidad 5 unidad
Dimensiones (L x An) 25,4 mm