Learn More
Bellingham Stanley™ Conjuntos de placas de control de cuarzo
Click to view available options
Tipo:
Juego completo QCP: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z
Serie A de QCP: 100 °Z, 15 °Z
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Convenientes juegos de placas de control de cuarzo (QCP) para verificar y calibrar polarímetros
- Conjuntos disponibles con dos o tres valores de rotación óptica
- Inertes con un coeficiente de temperatura relativamente bajo
- Fabricados con los más altos estándares y suministrados con un Certificado de calibración que muestra la trazabilidad al PTB
- Certificación UKAS
- Se puede utilizar un bloque térmico opcional para proporcionar un contacto mecánico con el sensor de temperatura del instrumento, lo que permite utilizar la compensación de temperatura del cuarzo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Juego completo QCP: 100 °Z, 15 °Z, -30 °Z |
| Material | Cuarzo |
| Para utilizar con (equipo) | Polarímetro |