Learn More
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 7 Flex
Código de producto. 15781158 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
PC (portátil)
PC (torre)
Configuraciones de bloques:
384 pocillos
96 pocillos
FAST de 96 pocillos
Tarjeta de matriz Taqman
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Contenido y almacenamiento Configuraciones de bloques Garantía unitSize
15781158 PC (torre) Tarjeta de matriz Taqman 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15721178 PC (portátil) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15711168 PC (portátil) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15701178 PC (portátil) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15721168 PC (portátil) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15741178 PC (portátil) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15791158 PC (portátil) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15761178 PC (portátil) Tarjeta de matriz Taqman 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15711178 PC (torre) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15741168 PC (torre) 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15791168 PC (torre) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15731168 PC (torre) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15731178 PC (torre) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15701168 PC (torre) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15751178 PC (torre) Tarjeta de matriz Taqman 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15 options
Código de producto. 15781158
Marca: Applied Biosystems™ A27171
Ofrece la fiabilidad, sensibilidad y precisión probadas del sistema Applied Biosystems VIIa 7 en un nuevo diseño industrial. El sistema QuantStudio 7 Flex se ha optimizado para permitir la gama más amplia de aplicaciones de PCR cuantitativa, con tintes adicionales, formatos y opciones de automatización.
  • Su precio asequible le permite obtener un instrumento de alto rendimiento con una mínima inversión inicial de capital
  • Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan™ para experimentos de expresión génica, variación genética, regulación génica o de expresión de proteínas
  • El diseño inteligente de la plataforma QuantStudio™ se combina con la fiabilidad y precisión del instrumento Applied Biosystems™
  • Software fácil de usar, pantalla táctil sensible e intercambio de bloques sin esfuerzo ni necesidad de herramientas
  • El sistema QuantStudio™ 6 Flex le brinda la versatilidad de 4 bloques intercambiables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento PC (torre)
Uniformidad térmica de 0,25 °C
Capacidad 384
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Altura (métrico) 54,7 cm
Anchura (métrico) 33,8 cm
Garantía 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año)
Fondo (métrico) 52,5 cm
Intervalo térmico De 4 °C a 99,9 °C
Descripción QuantStudio 7 Flex
Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) TAC: 4,3 °C/s
Intervalo de enfriamiento máximo 3,7 °C/s (TAC)
Excitación Excitación de 455-672 nm, emisión de 505-723 nm
Colorantes precalibrados FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Peso 38 kg
Configuraciones de bloques Tarjeta de matriz Taqman