Learn More
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 7 Flex
Ofrece la fiabilidad, sensibilidad y precisión probadas del sistema Applied Biosystems VIIa 7 en un nuevo diseño industrial. El sistema QuantStudio 7 Flex se ha optimizado para permitir la gama más amplia de aplicaciones de PCR cuantitativa, con tintes adicionales, formatos y opciones de automatización.
Marca: Applied Biosystems™ A27190
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Su precio asequible le permite obtener un instrumento de alto rendimiento con una mínima inversión inicial de capital
- Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan™ para experimentos de expresión génica, variación genética, regulación génica o de expresión de proteínas
- El diseño inteligente de la plataforma QuantStudio™ se combina con la fiabilidad y precisión del instrumento Applied Biosystems™
- Software fácil de usar, pantalla táctil sensible e intercambio de bloques sin esfuerzo ni necesidad de herramientas
- El sistema QuantStudio™ 6 Flex le brinda la versatilidad de 4 bloques intercambiables
Especificaciones
| PC (torre) | |
| Pantalla táctil | |
| 33,8 cm | |
| 52,5 cm | |
| QuantStudio 7 Flex | |
| 3,7 °C/s (TAC) | |
| FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5 | |
| Tarjeta de matriz Taqman |
| de 0,25 °C | |
| 54,7 cm | |
| 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) | |
| De 4 °C a 99,9 °C | |
| TAC: 4,3 °C/s | |
| Lámpara del sistema OptiFlex | |
| 38 kg |