Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 6 PRO 0.2mL, 96-well package
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16207641 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
PC (portátil)
PC (torre)
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Contenido y almacenamiento Garantía unitSize
16207641 PC (torre) 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
16267631 - 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
16287631 PC (portátil) 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16207641 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A44292
El sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro añade innovadoras funciones inteligentes al flujo de trabajo de PCR en tiempo real (qPCR), todo ello en un tamaño compacto. Ofrece autenticación facial, comandos de voz, Ayuda inteligente, capacidad de multiplexing, bloques intercambiables motorizados, flujo de trabajo simplificado, software intuitivo e interfaz de pantalla táctil capacitiva de gran tamaño.
El sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems QuantStudio 6 PRO cuenta con todas las características del sistema QS6 FLEX y añade funciones inteligentes para ofrecer una experiencia de flujo de trabajo inteligente, innovadora y cambiante en el laboratorio, que incluye:
  • Autenticación facial; Acceso manos libres y acceso a su perfil personal
  • Funcionamiento manos libres; Realizar operaciones básicas utilizando comandos de voz
  • Flujo de trabajo de placas inteligentes de identificación por radiofrecuencia (RFID); dos lectores RFID integrados para detectar y decodificar placas inteligentes Applied Biosystems™ TaqMan™
  • Ayuda inteligente; Para una resolución más rápida, eficiente y eficaz de los problemas de instrumentos y aplicaciones
  • Asistencia remota inteligente; Una herramienta de colaboración de audio/vídeo en tiempo real y una herramienta de asistencia avanzada en escritorio remoto que reduce el tiempo de inactividad del instrumento de días a minutos
  • Ofrece una reproducibilidad excepcional con una variación mínima entre pocillos y entre instrumentos.
  • Diseñado para ofrecer la máxima facilidad de uso, el sistema ofrece una alta calidad, una excelente fiabilidad y una experiencia de usuario óptima para los investigadores que desean trabajar de forma más inteligente en el laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento PC (torre)
Uniformidad térmica de 0,4 °C
Capacidad 96
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Altura (métrico) 54,7 cm
Anchura (métrico) 33,8 cm
Garantía 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
Fondo (métrico) 52,5 cm
Intervalo térmico De 4 °C a 99,9 °C
Velocidad de rampa máxima 6,5 °C/s
Descripción QuantStudio 6 PRO
Excitación LED blanco y brillante
Volumen de la muestra del bloque térmico (métrico) 0,2 ml (96 pocillos)
Multiplex 5/6 objetivos
Detección Tecnología para educación CMOS
Colorantes precalibrados FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Peso 38 kg
Configuraciones de bloques 96 pocillos