Learn More
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 6 Flex
Código de producto. p-7161534 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
PC (portátil)
PC (torre)
Configuraciones de bloques:
384 pocillos
96 pocillos
FAST de 96 pocillos
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15781168
Marca: Applied Biosystems™ A27181
Facilita las aplicaciones basadas en PCR en tiempo real con una selección de bloques actualizables. Con un flujo de trabajo simplificado, un software intuitivo y una interfaz de pantalla táctil, el sistema QuantStudio™ 6 Flex le brinda una reproducibilidad excepcional a un precio asequible.
  • Su precio asequible le permite obtener un instrumento de alto rendimiento con una mínima inversión inicial de capital
  • Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan™ para experimentos de expresión génica, variación genética, regulación génica o de expresión de proteínas
  • El diseño inteligente de la plataforma QuantStudio™ se combina con la fiabilidad y precisión del instrumento Applied Biosystems™
  • Software fácil de usar, pantalla táctil sensible e intercambio de bloques sin esfuerzo ni necesidad de herramientas
  • El sistema QuantStudio™ 6 Flex admite el intercambio de bloques de 96 pocillos, de 96 pocillos FAST y de 384 pocillos
  • El sistema QuantStudio™ 6 Flex también se puede actualizar a un sistema QuantStudio™ 7 Flex posteriormente, a medida que cambien sus necesidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento PC (portátil)
Uniformidad térmica de 0,25 °C
Capacidad 96
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Altura (métrico) 54,7 cm
Anchura (métrico) 33,8 cm
Garantía 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
Fondo (métrico) 52,5 cm
Intervalo térmico De 4 °C a 99,9 °C
Descripción QuantStudio 6 Flex
Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) 96 pocillos: 3,9 °C/s
Intervalo de enfriamiento máximo 3,6 °C/s (96 pocillos)
Intervalo de detección Excitación de 455 a 672 nm, emisión entre 505 y 723 nm
Volumen de la muestra del bloque térmico (métrico) 0,2 ml (96 pocillos)
Colorantes precalibrados FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Peso 38 kg
Configuraciones de bloques 96 pocillos