Descripción
- Su precio asequible le permite obtener un instrumento de alto rendimiento con una mínima inversión inicial de capital
- Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan™ para experimentos de expresión génica, variación genética, regulación génica o de expresión de proteínas
- El diseño inteligente de la plataforma QuantStudio™ se combina con la fiabilidad y precisión del instrumento Applied Biosystems™
- Software fácil de usar, pantalla táctil sensible e intercambio de bloques sin esfuerzo ni necesidad de herramientas
- El sistema QuantStudio™ 6 Flex admite el intercambio de bloques de 96 pocillos, de 96 pocillos FAST y de 384 pocillos
- El sistema QuantStudio™ 6 Flex también se puede actualizar a un sistema QuantStudio™ 7 Flex posteriormente, a medida que cambien sus necesidades
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | PC (torre) |
| Uniformidad térmica | de 0,25 °C |
| Capacidad | 96 |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Altura (métrico) | 54,7 cm |
| Anchura (métrico) | 33,8 cm |
| Garantía | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) |
| Fondo (métrico) | 52,5 cm |
| Intervalo térmico | De 4 °C a 99,9 °C |
| Descripción | QuantStudio 6 Flex |
| Mostrar más |