Learn More
- Home
- Products
- Equipos y consumibles para PCR
- Termocicladores
- Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 5
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 5
Código de producto. 15711248 Tienda Applied Biosystems Productos| Código de producto. | Contenido y almacenamiento | Configuraciones de bloques | Garantía | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15711248 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15761198 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15781208 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15721248 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15781228 | Sin PC | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15711238 | Sin PC | FAST de 96 pocillos | 1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15781238 | Sin PC | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15721218 | Sin PC | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15751248 | Sin PC | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15751268 | Sin PC | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15761248 | Sin PC | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15751198 | PC (portátil) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15771208 | PC (portátil) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15701248 | PC (portátil) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15771228 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15751238 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15701238 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15761238 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15701218 | PC (portátil) | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15711218 | PC (portátil) | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15741248 | PC (portátil) | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15771198 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15701208 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15791208 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15721238 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15711258 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15791228 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15701258 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15741238 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
| 15731218 | PC (torre) | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15721258 | PC (torre) | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15741218 | PC (torre) | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15731258 | PC (torre) | 384 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (con 1 mantenimiento planificado/año) | cada uno |
Código de producto. 15711248
Marca: Applied Biosystems™ a33624
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción
El sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 5 está disponible en RSD como paquetes que incluyen:
- Bloques térmicos de 96 pocillos, ya sea con un volumen de pocillo de 0,2 ml o 0,1 ml, o bloques térmicos de 384 pocillos
- Entrenamiento de orientación SmartStart de medio día o de día completo
- Sin PC como unidad independiente con pantalla táctil, o un ordenador portátil o torre adicionales para adaptarse a las necesidades del laboratorio
- Selección de la cobertura de garantía adicional en función de las necesidades de los usuarios
Características principales:
- Acceda, analice y comparta datos en cualquier momento y lugar: supervise sus secuencias de forma remota, analice conjuntos de datos sofisticados en cuestión de minutos, almacene datos en un espacio seguro y comparta los resultados en línea con colegas de todas las instituciones y de todo el mundo; todo ello con el software basado en explorador web. Supervise sus secuencias en tiempo real desde dispositivos móviles a través de la aplicación móvil Instrument Connect.
- Obtenga resultados en los que puede confiar: puede detectar diferencias de tan solo 1,5 veces en cantidades de objetivo en reacciones individuales (singleplex) y obtenga 10 registros de rango dinámico lineal.
- Establezca procedimientos operativos estándar y garantice la conformidad normativa con facilidad: las plantillas de protocolo cerradas, la retroalimentación del control de calidad (CC) durante los experimentos y la trazabilidad del CC de los consumibles utilizados ofrecen un mayor control de los datos experimentales. La exportación de lenguaje de marcado de datos en tiempo real (RDML) cumple con las directrices de MIQE.
- Ayuda a ahorrar un tiempo valioso: 6 zonas de temperatura independientes para ofrecer flexibilidad para ejecutar múltiples experimentos simultáneamente. También está disponible el ciclado térmico rápido, lo que permite obtener resultados en menos de 30 minutos.
- Comience sin demora: el instrumento está calibrado en fábrica para ofrecer precisión óptica y térmica, una instalación rápida y un uso inmediato.
- Salte la curva de aprendizaje: con las plantillas de protocolo preoptimizadas, la formación se minimiza para los nuevos usuarios, lo que le permite centrarse en su investigación.
- Maximice el espacio de sobremesa: el instrumento compacto se puede configurar como una unidad independiente o con un ordenador para adaptarse a la mayoría de las necesidades del laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud térmica | de 0,25 °C |
| Contenido y almacenamiento | Sin PC |
| Uniformidad térmica | de 0,4 °C |
| Capacidad | 96 |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Altura (métrico) | 40 cm |
| Anchura (métrico) | 27 cm |
| Garantía | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) |
| Fondo (métrico) | 50 cm |
| Intervalo térmico | De 4 °C a 99,9 °C |
| Descripción | QuantStudio 5 |
| Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) | 0,2 ml: 6,5 °C/s |
| Excitación | LED blanco y brillante |
| Intervalo de detección | 96 pocillos, de 450 a 680 nm/de 500 a 730 nm |
| Volumen de la muestra del bloque térmico (métrico) | 0,2 ml (96 pocillos) |
| Multiplex | 96 pocillos con hasta 6 objetivos |
| Detección | 96 pocillos, 6 filtros desacoplados |
| Colorantes precalibrados | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™3, JUN, ROX/ Texas Red, Mustang Purple, Cy™ 5/LIZ™, Cy™ 5.5 |
| Configuraciones de bloques | 96 pocillos |
| Mostrar más Mostrar menos |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.