Learn More
- Home
- Products
- Equipos y consumibles para PCR
- Termocicladores
- Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 3
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 3
Código de producto. 15761228 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
Orientación SmartStart de día completo
Orientación SmartStart de medio día
PC (portátil)
PC (torre)
Sin PC
Configuraciones de bloques:
96 pocillos
FAST de 96 pocillos
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado)
1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado
1 año del fabricante + 3 años de garantía ampliada de RC, reparación en almacén con instrumento prestado
1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado
1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado)
1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado
Tamaño de la unidad:
cada uno
| Código de producto. | Contenido y almacenamiento | Configuraciones de bloques | Garantía | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15761228 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15711198 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15791248 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15741198 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15721208 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año del garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15751208 | Sin PC | 96 pocillos | 1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15701228 | Orientación SmartStart de medio día | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15721228 | Orientación SmartStart de día completo | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15771248 | Sin PC | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15791218 | Sin PC | FAST de 96 pocillos | 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15711228 | Sin PC | FAST de 96 pocillos | 1 año del fabricante + 3 años de garantía ampliada de RC, reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15701198 | PC (portátil) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15721198 | PC (portátil) | 96 pocillos | 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15711208 | PC (portátil) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15741208 | PC (portátil) | 96 pocillos | 1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15761218 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15731238 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15751218 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15781218 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15771218 | PC (portátil) | FAST de 96 pocillos | 1 año del fabricante + 3 años de garantía ampliada de RC, reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15741268 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15791198 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15731198 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15731208 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15761208 | PC (torre) | 96 pocillos | 1 año del fabricante + 3 años de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15741228 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15781248 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año de garantía del fabricante + 1 año de garantía ampliada (1 mantenimiento planificado) | cada uno |
| 15731228 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año del fabricante + 1 año de servicio de reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
| 15751228 | PC (torre) | FAST de 96 pocillos | 1 año del fabricante + 3 años de garantía ampliada de RC, reparación en almacén con instrumento prestado | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15761228
Marca: Applied Biosystems™ A30581
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Software de instrumento simplificado con pantalla táctil interactiva para una mayor facilidad de uso
- Tecnología OptiFlex™ probada (4 canales acoplados con LED blanco) para obtener resultados fiables
- La opción de software seguro basado en la nube le ofrece mayor accesibilidad y opciones de almacenamiento
- Gestión de cuentas de usuario, flujo de trabajo bloqueado y funciones de pausa para un mayor control de los experimentos
- Formato de 96 pocillos de 0,2 ml o de 96 pocillos de 0,1 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud térmica | de 0,25 °C |
| Contenido y almacenamiento | PC (torre) |
| Uniformidad térmica | de 0,4 °C |
| Capacidad | 96 |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Altura (métrico) | 40 cm |
| Anchura (métrico) | 27 cm |
| Garantía | 1 año de garantía del fabricante + 3 años de garantía ampliada (sin mantenimiento planificado) |
| Fondo (métrico) | 50 cm |
| Intervalo térmico | De 4 °C a 99,9 °C |
| Descripción | QuantStudio 3 |
| Velocidad máx. de calentamiento ( bloque térmico) | Bloque de 0,1 ml: 9,0 °C/s |
| Excitación | LED blanco y brillante |
| Intervalo de detección | De 450 a 600 nm/de 500 a 640 nm |
| Volumen de la muestra del bloque térmico (métrico) | 0,1 ml |
| Multiplex | Hasta 4 objetivos |
| Detección | 4 filtros acoplados |
| Colorantes precalibrados | FAM/SYBR Green, VIC/JOE/HEX/TET, ABY/NED/TAMRA/Cy™ 3, JUN, ROX/ Texas Red |
| Configuraciones de bloques | FAST de 96 pocillos |
| Mostrar más Mostrar menos |