Learn More
Applied Biosystems™ Paquete QuantStudio 12K
Código de producto. 15711188 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
PC (portátil)
PC (torre)
Configuraciones de bloques:
384 pocillos
FAST de 96 pocillos
Placas de matriz abierta
Garantía:
1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado)
1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año)
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Contenido y almacenamiento Configuraciones de bloques Garantía unitSize
15711188 PC (torre) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15721188 PC (portátil) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15731188 PC (portátil) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15771178 PC (torre) Placas de matriz abierta 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año) cada uno
15781178 PC (torre) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15791178 PC (torre) FAST de 96 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
15701188 PC (torre) 384 pocillos 1 año de garantía del fabricante + 1 año de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15711188 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A27569
Plataforma de PCR en tiempo real muy flexible y completa que aprovecha lo mejor de la tecnología en tiempo real de Applied Biosystems en un solo instrumento. Incluye bloques fáciles de cambiar que pueden alojar placas OpenArray™, tarjetas de matriz TaqMan™, así como placas de 384 pocillos, 96 pocillos y 96 pocillos FAST.
El software intuitivo del sistema QuantStudio™ 12 K, la configuración sencilla de la pantalla táctil, la integración de la automatización, el intercambio de bloques sin esfuerzo, y los componentes OpenArray™ fáciles de usar están diseñados para permitirle comenzar de inmediato y reducir el tiempo de funcionamiento. Planifique el futuro y ahorre tiempo, dinero y espacio en su laboratorio con el único instrumento qPCR todo en uno que permite una amplia gama de aplicaciones con el máximo rendimiento.
  • Incluye cinco bloques intercambiables: Los bloques QuantStudio™ 12 K acogen 96 pocillos, 96 pocillos FAST, 384 pocillos, tarjetas de matriz TaqMan™ y placas OpenArray™ para escalar sin esfuerzo de 1 a 12 000 puntos de datos en una sola secuencia. Aumente el rendimiento a medida que profundiza en su investigación, utilizando un solo instrumento. A medida que empiece su proyecto, comience con experimentos con un formato de 96 pocillos y luego escale hasta un mayor rendimiento para obtener las respuestas estadísticamente significativas que necesita. Además, puede validar y seleccionar fácilmente sus objetivos de interés con un panel de genes seleccionado utilizando formatos novedosos como las tarjetas de matriz TaqMan™ y las placas OpenArray™.
  • Compatible con una gama completa de ensayos TaqMan™: El sistema QuantStudio™ 12K está optimizado para permitir datos claros y limpios para todos los ensayos TaqMan™ que se puedan utilizar en una amplia gama de aplicaciones, incluido expresión génica, microARN y ARN pequeños no codificantes, genotipado de SNP, análisis de proteínas, desplazamiento térmico de proteínas, fusión de alta resolución, variación de número de copias y detección de patógenos. • Ofrece un cambio perfecto de qPCR a PCR digital: Aumente la precisión y la sensibilidad de su experimento de ácidos nucleicos cambiando del modo qPCR al modo PCR digital utilizando los kits de PCR digital QuantStudio™ y el software DigitalSuite™ con el bloque QuantStudio™ OpenArray™. • Proporciona tranquilidad: Salga temprano un viernes y supervise las secuencias desde casa, sabiendo que el sistema puede almacenar de forma segura 100 secuencias aproximadamente. • Sistema OptiFlex™ mejorado: Basándose en la tecnología patentada Applied Biosystems, el sistema OptiFlex™ mejorado proporciona una detección de fluorescencia mejorada para el análisis de datos preciso y sensible necesario para recopilar 12 000 puntos de datos en una sola secuencia.
  • Cobertura y procesamiento de muestras sin precedentes: El formato OpenArray™ acelera la validación genómica y la detección, lo que genera más de 150 000 puntos de datos por día de trabajo, permitiendo que la mayoría de los proyectos se completen en días en lugar de semanas.
  • Flujo de trabajo simple OpenArray™: Las placas de matriz QuantStudio™ Open Array™ se suministran en una caja para facilitar la manipulación y garantizar una calidad de datos óptima al cargar muestras con el sistema Accufill™. Cargue fácilmente cuatro matrices en el instrumento QuantStudio™ 12K para conseguir más de 12 000 puntos de datos. El software de seguimiento de muestras integrado le permite realizar un seguimiento sencillo de sus muestras durante el transcurso de su proyecto.
  • Sistemas integrados de análisis y calidad: La nueva interfaz de pantalla táctil intuitiva y la función de calendario integrada permiten programar el tiempo de uso del instrumento. Hay disponible software de análisis adicional, tales como DigitalSuite™ v1.0, ExpressionSuite v1.0 y Genotyper v1.1, para ayudarle a analizar cientos de objetivos y muestras y lograr la potencia estadística que necesita.
  • Fusión de alta resolución (HRM): Gracias a los protocolos y calibraciones integrados de MeltDoctor™, puede dedicar menos tiempo a optimizar la secuencia y más tiempo a personalizar los resultados. Defina el número de variantes que desea ver cambiando rápidamente la configuración del análisis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento PC (torre)
Uniformidad térmica de 0,25 °C
Capacidad 384
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Altura (métrico) 73,8 cm
Anchura (métrico) 50,5 cm
Garantía 1 año de garantía del fabricante + 3 años de servicio de reparación in situ (con 1 mantenimiento planificado/año)
Fondo (métrico) 67,2 cm
Intervalo térmico De 4 °C a 99,9 °C
Velocidad de rampa máxima 3,0 °C/s
Descripción QuantStudio 12K Flex
Excitación Sistema OptiFlex mejorado, LED blanco
Detección OpenArray: Acoplado, 4 de emisión, 4 de excitación; todos los demás bloques: Desacoplados, 6 de emisión y 6 de excitación
Colorantes precalibrados FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
Peso 69 kg
Configuraciones de bloques 384 pocillos