Learn More
Macherey-Nagel™ Tiras reactivas Quantofix™
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
Realice análisis rápidos y sencillos sobre el terreno. Las tiras reactivas Macherey-Nagel™ Quantofix™ están listas para usar pruebas semicuantitativas que cambian de color en función de la concentración del analito en la muestra. Lea los resultados usando la escala de color o con Quantofix™ Relax.
Quantofix™ test strips meet all requirements of a modern rapid test. Analytical professionals as well as occasional testers appreciate the test strips for the fast and easy analysis directly at the point of interest. Often, these tests are used to quickly check whether important parameters are in the desired range. They deliver an immediate result and thus enable a fast response.
- Rapid
- Just Dip & Read
- Results within seconds
- Always ready for use
- Easy
- No calibration
- No maintenance
- No accessories
- Reliable
- Desiccant in the stopper for optimal protection of the strips against humidity
- Color chart confirmed with traceable standards
- Automatic evaluation with Quantofix™ Relax for safe documentation
Especificaciones
Especificaciones
| Código de color | De amarillo a azul |
| Descripción | LubriCheck |
| Analitos detectables | Potassium hydroxide (KOH) |
| Formato | Semi Qualitative Test Strips |
| Tipo | Mixed Indicator |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación de hidróxido de potasio |
| Incluye | 15 - 200mmol/L KOH |
| Cantidad | 100 Pack |
| temp | 0, 15, 50, 75, 130, 200 mmol/L de KOH |
| Tiempo de prueba | 30 sec. |