Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Staphylococcus epidermidis ATCC™ 12228™
Descripción
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Staphylococcus epidermidis ATCC™ 12228™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra < 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,3 ml
Aviso sobre pedidos:
Se obtiene 1 prueba/vial reconstituido, 10 pruebas/kit
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 12228TM* |
| Descripción | Staphylococcus epidermidis ATCC™ 12228™ |
| Formato | Quanti-Cult |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Clase de organismo diana | Cocos grampositivos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cuantitativo |
| Tipo de empaquetado | 10 pruebas/kit |
| Designaciones de cepas | Cepa PCI FDA 1200 |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.