Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™
Código de producto. 12607699
Change view
Click to view available options
Descripción:
Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción unitSize
12607699 Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™ cada uno
1 options
Código de producto. 12607699 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4735210
Obtenga una identificación rápida y precisa de microorganismos microbiológicos con organismos biológicos reales creciendo en medios de cultivo microbiológicos frescos y enriquecidos.
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
  • No se requieren diluciones en serie
  • Administra < 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,3ml
Aviso sobre pedidos:
Se obtiene 1 prueba/vial reconstituido, 10 pruebas/kit
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 9027TM*
Descripción Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 9027™
Formato Quanti-Cult
Tipo de producto Media Broth
Clase de organismo diana Bacilos gramnegativos
Tipo de prueba Control de calidad cuantitativo
Tipo de empaquetado 10 pruebas/kit
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.