Learn More
Thermo Scientific™ Serratia marcescens Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 8100™
Descripción
Serratia marcescens Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ ATCC™ 8100™ se suministra como una película de microorganismos conservados dentro del tapón en un vial de plástico.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra < 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,1 ml
- 10 pruebas/vial reconstituido
- Listo para la rehidratación
- Para su uso en procedimientos de control de calidad
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 8100TM* |
| Descripción | Serratia marcescens ATCC™ 8100™ |
| Formato | Quanti-Cult Plus |
| Tipo de producto | Kit de control de calidad |
| Clase de organismo diana | Bacilos gramnegativos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cuantitativo |
| Designaciones de cepas | NRS 116-175 [CIP 104221] |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.