Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Candida albicans ATCC™ 10231™
Descripción
Thermo Scientific™ Quanti-Cult™ Candida albicans ATCC™ 10231™ se suministra como una película de microorganismos conservados en el interior del tapón de un vial de plástico, listos para la rehidratación y uso en procedimientos de control de calidad.
- No se requieren diluciones en serie
- Administra < 100 unidades formadoras de colonias (UFC) en un solo inóculo de 0,3 ml. 1 prueba/vial reconstituido; 10 pruebas/kit
Incluye:
10 viales de organismos conservados y 10 viales de rehidratación.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 10231TM* |
| Descripción | Candida albicans ATCC™ 10231™ |
| Formato | Quanti-Cult |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Clase de organismo diana | Hongos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cuantitativo |
| Tipo de empaquetado | 10 pruebas/kit |
| Designaciones de cepas | 3148 [CBS 6431, CCY 29-3-106, CIP 48.72, DSM 1386, IFO 1594, NCPF 3179, NCYC 1363, NIH 3147, VTT C-85161] |
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.