Learn More
Thermo Scientific™ QuantaBlu™ NS/K Fluorogenic Substrate Kit
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
280 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El sustrato de peroxidasa fluorogénica Thermo Scientific™ QuantaBlu es un sustrato fluorogénico soluble (quimiofluorescente) para la detección de la actividad de la peroxidasa en ensayos tipo ELISA.
Más información y pedidos en línea
En presencia de peroxidasa activa, la solución de trabajo del sustrato QuantaBlu crea un producto fluorescente azul que puede cuantificarse mediante fluorometría en microplacas o cubetas. La detección basada en fluorometría tiene un rango dinámico amplio, que supera las limitaciones que supone el uso de la espectrofotometría para medir sustratos colorimétricos. El producto fluorescente azul no es sensible a la luz y no sufre decoloración fotográfica. El sustrato de peroxidasa fluorogénica QuantaBlu es estable, muy sensible, produce altas relaciones señal-ruido y permite un amplio intervalo de detección dinámica de la actividad de la peroxidasa. Este sustrato también es flexible y se puede utilizar para ensayos con parada, sin parada y cinéticos. La incubación de los ensayos con parada y sin parada puede realizarse entre 5 y 90 minutos a temperatura ambiente (RT) o a 37°C. La formulación del sustrato QuantaBlu NS/K se puede integrar en ensayos basados en la robótica y está diseñada para ensayos que no necesitan interrupciones.
Características destacadas:
- Mayor sensibilidad que la de los sustratos TMB, OPD o ABTS.
- Posibilidad de llevar a cabo ensayos flexibles con interrupción, sin interrupción o cinéticos.
- Amplio intervalo dinámico (rango de concentración de peroxidasa de 4 log).
- Estabilidad excelente; la solución de trabajo permanece estable durante 24 horas.
- Gran desplazamiento de stokes; excitación/emisión máxima de 325 nm/420 nm (intervalo de 315-345/370-460 nm).
- No sufre decoloración fotográfica.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sustrato QuantaBlu NS/K (para ensayos cinéticos y sin parada) |
| Tipo de producto | Sustrato ELISA |
| Cantidad | 280 mL |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | QuantaBlu |
| Propiedades de sustrato | Sustrato químico |
| Tipo de sustrato | HRP (peroxidasa de rábano picante) |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: 275 ml de solución de trabajo (1x) (2750 pocillos con 100 µl por pocillo) • Solución de sustrato QuantaBlu, 250 ml • Solución de peróxido QuantaBlu, 30 ml Almacenar a 4 °C. |