Learn More
Invitrogen™ Quant-iT™ microRNA Assay Kit
Descripción
El kit de ensayo de microARN Quant-iT™ permite una cuantificación fácil y precisa del microARN (miARN), incluso en presencia de contaminantes comunes como sales, nucleótidos libres, disolventes, detergentes y proteínas. El ensayo es altamente selectivo para microARN sobre ARNr o ARNm grande (> 1000 bp). Aunque el reactivo no selecciona exclusivamente el miARN, hemos podido cuantificar de forma reproducible el miARN en muestras puras a niveles tan bajos como 0,5 ng siguiendo el protocolo suministrado, incluso en presencia de ARNm.
Características del kit de ensayo de microARN Quant-iT™:
Detecta con precisión incluso 0,5 ng de miARN en un pocillo de microplaca
Rango dinámico central de 5 a 500 ng/ml
Resultados precisos para concentraciones de muestras de 50 ng/ml a 100 μg/ml
El kit de ensayo de microARN Quant-iT™ proporciona reactivos de ensayo concentrados, tampón de dilución y patrones de miARN prediluidos. Basta con diluir el reactivo 1:200, cargar 200 μl en los pocillos de una microplaca, añadir 1–20 μl de muestra, mezclar y leer la fluorescencia. El ensayo se realiza a temperatura ambiente y la señal es estable durante aproximadamente tres horas. Dado que el ensayo tolera 1–20 μl de muestra en un volumen de ensayo de 20 0μl, se pueden obtener resultados precisos para las concentraciones iniciales de muestra a partir de 50 ng/ml–100 μg/ml.
¿Qué producto elegir para la cuantificación de microARN?
Para 1–20 muestras utilice el kit de ensayo de microARN Qubit™ con el fluorímetro Qubit™
Para 20–2 000 muestras utilice el kit de ensayo de microARN Quant-iT™ con lector de microplacas
Para > 2 000 muestras utilice el reactivo de microARN Quant-iT™ con lector de microplacas
Descubra el fluorímetro Qubit™
El fluorímetro Qubit™ 2.0 es un fluorímetro de segunda generación de Life Technologies diseñado para trabajar a la perfección con nuestros ensayos de cuantificación Qubit™ altamente específicos y sensibles, así como con los ensayos que usted cree con la nueva función MyQubit.
Introducción a MyQubit
El nuevo firmware llamado «MyQubit» le permite crear aplicaciones en cuestión de minutos utilizando parámetros que se pueden cargar fácilmente en el instrumento mediante una unidad USB, sin cambiar los ensayos existentes. Todos los nuevos instrumentos Qubit™ 2.0 están precargados con el nuevo firmware MyQubit. Los ya propietarios pueden descargar el firmware aquí: descarga de firmware V3.10. Cualquier reactivo o ensayo que sea compatible con el hardware Qubit™ puede adaptarse para su uso con el fluorímetro Qubit™ 2.0. Además, hemos desarrollado ensayos listos para descargar, como ensayos de glucosa y colesterol para aplicaciones de investigación y descubrimiento de fármacos.
Características del kit de ensayo de microARN Quant-iT™:
El kit de ensayo de microARN Quant-iT™ proporciona reactivos de ensayo concentrados, tampón de dilución y patrones de miARN prediluidos. Basta con diluir el reactivo 1:200, cargar 200 μl en los pocillos de una microplaca, añadir 1–20 μl de muestra, mezclar y leer la fluorescencia. El ensayo se realiza a temperatura ambiente y la señal es estable durante aproximadamente tres horas. Dado que el ensayo tolera 1–20 μl de muestra en un volumen de ensayo de 20 0μl, se pueden obtener resultados precisos para las concentraciones iniciales de muestra a partir de 50 ng/ml–100 μg/ml.
¿Qué producto elegir para la cuantificación de microARN?
Descubra el fluorímetro Qubit™
El fluorímetro Qubit™ 2.0 es un fluorímetro de segunda generación de Life Technologies diseñado para trabajar a la perfección con nuestros ensayos de cuantificación Qubit™ altamente específicos y sensibles, así como con los ensayos que usted cree con la nueva función MyQubit.
Introducción a MyQubit
El nuevo firmware llamado «MyQubit» le permite crear aplicaciones en cuestión de minutos utilizando parámetros que se pueden cargar fácilmente en el instrumento mediante una unidad USB, sin cambiar los ensayos existentes. Todos los nuevos instrumentos Qubit™ 2.0 están precargados con el nuevo firmware MyQubit. Los ya propietarios pueden descargar el firmware aquí: descarga de firmware V3.10. Cualquier reactivo o ensayo que sea compatible con el hardware Qubit™ puede adaptarse para su uso con el fluorímetro Qubit™ 2.0. Además, hemos desarrollado ensayos listos para descargar, como ensayos de glucosa y colesterol para aplicaciones de investigación y descubrimiento de fármacos.
Especificaciones
Especificaciones
| ensayo | Cuantificación de microARN |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Excitación/emisión | 498/518 |
| Para utilizar con (equipo) | Fluorímetro, lector de microplacas |
| N.º de reacciones | 1000 (200 μl de volumen de ensayo) |
| Intervalo de cuantificación | De 1 a 100 ng |
| Línea de productos | Quant-iT |
| Cantidad | 1 kit |