Learn More
Estándar de control de calidad 3 para ICP, 15 componentes, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16626123 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. 16626123
Marca: Honeywell Fluka E2212100ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quality Control Standard 3 for ICP
Densidad 1.08 g/cm3
pH <2
Cantidad 100 mL
Grado Estándares para ICP e ICP-MS