Learn More
Sampling Systems™ Etiquetas para el control de calidad de productos farmacéuticos
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Dimensions (LxW):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Mostrar texto:
Control de calidad
Muestreado
Vacío
N.° por paquete:
250/paquete
500/paquete
Tamaño de la unidad:
1 rollo
paquete de 250
paquete de 500
Descripción
- Adhesivo de resistencia media
- La mayor área de escritura
- Cada rollo está envasado de forma individual
- Adhesivo aceptable por la FDA (CFR 175.105)
- Ideal para aplicaciones en las que el adhesivo puede entrar en contacto con el producto
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CFR 175,105 |
| Descripción | Adhesivo para productos alimentarios |
| Color | Azul |
| Material | Papel |
| Tipo de producto | Etiquetas para productos farmacéuticos |
| Mostrar texto | Control de calidad |
| N.° por paquete | 500/paquete |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a +70 °C |
| Dimensions (LxW) | 95 x 95 mm |